Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre af plast
Beskrivelse
Opfyld krav til nøjagtighed ASTM Klasse B, E1272 og CFR21, del 177.1520 (undtagen 2L og 4L størrelser) ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af, og en stor blå bund for at forhindre, at de vælter. Disse polymethylpentencylindre kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
- No meniscus to confuse readings—eliminates guesswork
- Large blue polypropylene octagonal base prevents rolling and tipping
- Molded-in graduations are silk-screened for easy reading
- Excellent chemical resistance for a wide variety of solutions
- Resists temperatures up to 135°C (275°F) for a variety of uses
- Autoclavable (will affect accuracy)
- Transparent
Ordering Information:
- Individually packaged
- 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000mL sizes have front-to-back raised graduations
- 2000 and 4000mL sizes have standard graduations
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PMP |
| Tolerance | ±4 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520 |
| Kalibrering | At indeholde, at levere |
| Diameter (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Skala | 15mL to 500mL in 5mL increments |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |
| Mængde | 1/Pk., 8/Cs. |
| Gradueringer | 5 mL |
| Vis mere |