Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre af plast
Artikelnummer. 10343581
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10343581 2000 mL 20 mL Hver
10598711 10 mL 0.2 mL Hver
10483901 25 mL 0.5 mL Hver
10493901 50 mL 1 mL Hver
10140091 100 mL 1 mL Hver
10363531 250 mL 2 mL Hver
10475841 500 mL 5 mL Hver
10485841 1000 mL 10 mL Hver
15971621 4000 mL 50 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10343581 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36632000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.00 DKK
    596.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.13 DKK
    10% Slukket
På lager
Garanterer nøjagtighedskravene vedr ASTM Klasse B, E1272 ved brug af disse cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud og indstøbte gradueringer.
Opfyld krav til nøjagtighed ASTM Klasse B, E1272 og CFR21, del 177.1520 (undtagen 2L og 4L størrelser) ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af, og en stor blå bund for at forhindre, at de vælter. Disse polymethylpentencylindre kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
Funktioner:
  • Ingen menisk til at forvirre læsninger—eliminerer gætterier
  • Stor ottekantet bund af blå polypropylen forhindrer rulning og væltning
  • Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning
  • Fremragende kemisk resistens for en bred vifte af opløsninger
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F) til forskellige formål
  • Autoklavérbar (vil påvirke nøjagtigheden)
  • Klarhed
Bestillingsoplysninger:
  • Individuelt pakket
  • 10, 25, 50, 100, 250, 500 og 1000 ml størrelser har for-til-bag hævede graderinger
  • 2000 og 4000 ml størrelser har standard graderinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±12 ml
Certificeringer/compliance ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520
Kalibrering At indeholde, at levere
Diameter (engelsk) 4,08 tommer
Skala 200 ml til 2000 ml i 20 ml trin
Diameter (metrisk) 103.6 mm
Mængde 1/Pk., 4/Cs.
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±16,0 ml
Form Rund
Maks. Temperatur (engelsk) 293 °F
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 20,6 tommer
Højde (metrisk) 523.2 mm
Produkttype Gradueret cylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 145 °C
Diameter (engelsk) Indre 3,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 81 mm