Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre af plast
Beskrivelse
Opfyld krav til nøjagtighed ASTM Klasse B, E1272 og CFR21, del 177.1520 (undtagen 2L og 4L størrelser) ved at bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede cylindre. Alle størrelser har en generøs hældetud, indstøbte gradueringer, der ikke smitter af, og en stor blå bund for at forhindre, at de vælter. Disse polymethylpentencylindre kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
- Ingen menisk til at forvirre læsninger—eliminerer gætterier
- Stor ottekantet bund af blå polypropylen forhindrer rulning og væltning
- Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning
- Fremragende kemisk resistens for en bred vifte af opløsninger
- Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F) til forskellige formål
- Autoklavérbar (vil påvirke nøjagtigheden)
- Klarhed
Bestillingsoplysninger:
- Individuelt pakket
- 10, 25, 50, 100, 250, 500 og 1000 ml størrelser har for-til-bag hævede graderinger
- 2000 og 4000 ml størrelser har standard graderinger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Tolerance | ±1 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520 |
| Kalibrering | At indeholde, at levere |
| Diameter (engelsk) | 1,52 tommer |
| Skala | 3 ml til 100 ml i trin på 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 38.6 mm |
| Mængde | 1/Pk., 12/Cs. |
| Gradueringer | 1 mL |
| Vis mere |