Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lavformede plastikbæger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10622741
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10622741 4000 mL Hver
10159790 50 mL Pakke med 12
10067840 100 mL Pakke med 12
10742132 150 mL Pakke med 12
10169790 250 mL -
10097850 400 mL Pakke med 6
10493681 600 mL Pakke med 4
10280831 1000 mL Pakke med 3
10403691 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Må ikke bruges på varmeplader.
Artikelnummer. 10622741 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12034000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges på varmeplader.
Brug løbende disse gennemsigtige, PMP bægre med letlæselige, silketrykte graderinger ved temperaturer på 150 C °med intermitterende betjening til 175 °C.
Brug konstant Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bægerglas ved temperaturer på 150 °C med intermitterende service til 175 °C. Disse bægerglas af polymethylpenten har glasets gennemsigtighed, fremragende kemisk resistens og varmetolerance. Alle bægerstørrelser har letlæselige, silketrykte gradueringer.
  • Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
  • No-drip, single-spout design provides precision pouring control
  • With ribs for easy stacking
  • Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated/Transparent
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Beaker Griffin Low-Form PMP 4000 mL
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Materiale PMP
Graduation Range 500 to 4000 mL
Inkrementer 250 mL
Mængde 1/Pk.; 4/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056
Skala 500mL to 4000ml in 250mL increments
Stil Griffin, Lav Form