Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lavformede plastikbæger
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Brug konstant Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bægerglas ved temperaturer på 150 °C med intermitterende service til 175 °C. Disse bægerglas af polymethylpenten har glasets gennemsigtighed, fremragende kemisk resistens og varmetolerance. Alle bægerstørrelser har letlæselige, silketrykte gradueringer.
- Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
- No-drip, single-spout design provides precision pouring control
- With ribs for easy stacking
- Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated/Transparent
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Beaker Griffin Low-Form PMP 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Graduation Range | 100 til 1000 ml |
| Inkrementer | 50 mL |
| Mængde | 3/Pk.; 12/Cs. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |