Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lavformede plastikbæger
Beskrivelse
Brug konstant Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bægerglas ved temperaturer på 150 °C med intermitterende service til 175 °C. Disse bægerglas af polymethylpenten har glasets gennemsigtighed, fremragende kemisk resistens og varmetolerance. Alle bægerstørrelser har letlæselige, silketrykte gradueringer.
- Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
- No-drip, single-spout design provides precision pouring control
- With ribs for easy stacking
- Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated/Transparent
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Beaker Griffin Low-Form PMP 50 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Graduation Range | 10 to 50 mL |
| Inkrementer | 5 mL |
| Mængde | 12/Pk.; 36/Cs. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |