Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede plastbægre med håndtag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10616181
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10616181 1000 mL Hver
10156640 3000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12231000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre modstand mod syrer, baser, alifatiske alkoholer, aldehyder og estere med disse PMP graduerede bægre.
Sikre modstand mod syrer, baser, alifatiske alkoholer, aldehyder og estere med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede bægre med håndtag. Disse bægerglas har rektangulære håndtag til nem transport og hældning og kan modstå kontinuerlig brug ved høje temperaturer.
  • Withstands continuous exposure to temperatures as high as 150°C and intermittent temperatures to 175°C (347°F)
  • Transparent to microwaves
  • Transparent PMP material allows a clear view of beaker contents
  • Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
  • Sturdy, molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Farve Klar
Oversigt Beaker with Handle Graduated PMP 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Graduation Range 100mL-1000mL
Inkrementer 100mL
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbt dobbelt skala
Stil Håndteres