Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede plastbægre med håndtag
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikre modstand mod syrer, baser, alifatiske alkoholer, aldehyder og estere med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede bægre med håndtag. Disse bægerglas har rektangulære håndtag til nem transport og hældning og kan modstå kontinuerlig brug ved høje temperaturer.
- Withstands continuous exposure to temperatures as high as 150°C and intermittent temperatures to 175°C (347°F)
- Transparent to microwaves
- Transparent PMP material allows a clear view of beaker contents
- Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
- Sturdy, molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
- Autoclavable/Transparent/Graduated
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Beaker with Handle Graduated PMP 3000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | PMP |
| Graduation Range | 200mL-3000mL |
| Inkrementer | 100mL |
| Mængde | 1/Pk.; 6/Cs. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |