Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede plastbægre med håndtag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10156640
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10156640
Brand: Thermo Scientific™ 12233000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre modstand mod syrer, baser, alifatiske alkoholer, aldehyder og estere med disse PMP graduerede bægre.
Sikre modstand mod syrer, baser, alifatiske alkoholer, aldehyder og estere med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Graduerede bægre med håndtag. Disse bægerglas har rektangulære håndtag til nem transport og hældning og kan modstå kontinuerlig brug ved høje temperaturer.
  • Withstands continuous exposure to temperatures as high as 150°C and intermittent temperatures to 175°C (347°F)
  • Transparent to microwaves
  • Transparent PMP material allows a clear view of beaker contents
  • Molded-in graduation in both oz. and mL won't wear off with continuous use or washings
  • Sturdy, molded-in rectangular handle provides easy, safe handling and pouring
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Beaker with Handle Graduated PMP 3000 mL
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale PMP
Graduation Range 200mL-3000mL
Inkrementer 100mL
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbt dobbelt skala
Stil Håndteres