Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer Kolber med Lukning
Artikelnummer. 10373361
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
33 mm
38 mm
43 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10373361 1000 mL 53 mm Pakke med 2
10098280 125 mL 33 mm Pakke med 6
10251761 250 mL 38 mm Pakke med 4
10508311 500 mL 43 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10373361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41091000
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Udfør titreringer, klargøring og opbevaring af dyrkningsmedier med disse kolber, som giver en kombination af kemisk resistens, styrke og gennemsigtighed.
Udføre titreringer, klargøring og opbevaring af dyrkningsmedier med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-kolber med lukning, som giver en kombination af kemisk resistens, styrke og gennemsigtighed. Robust, brudsikker konstruktion kombineret med lav vægt gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk resistens over for en bred vifte af laboratoriereagenser
  • Mere transparent end polypropylen, men med lignende kemisk resistens
  • Ideelt til forberedelse og opbevaring af kulturmedier og titrationer
  • Alle størrelser har letlæselige gradueringer
  • Autoklavable/Gradueret
Inkluderer: Polypropylen skrue-lukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer skruelukning PMP 1000mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 2
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukketype Skrue
Lukkestørrelse 53 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.