Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer Kolber med Lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10251761
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
33 mm
38 mm
43 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10251761
Brand: Thermo Scientific™ 41090250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør titreringer, klargøring og opbevaring af dyrkningsmedier med disse kolber, som giver en kombination af kemisk resistens, styrke og gennemsigtighed.
Udføre titreringer, klargøring og opbevaring af dyrkningsmedier med Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Erlenmeyer-kolber med lukning, som giver en kombination af kemisk resistens, styrke og gennemsigtighed. Robust, brudsikker konstruktion kombineret med lav vægt gør disse kolber til et værdifuldt element i laboratoriesikkerhedsprogrammer.
Features:
  • Excellent chemical resistance to a wide variety of lab reagents
  • More transparent than polypropylene but with similar chemical resistance
  • Ideal for preparation and storage of culture media and titrations
  • All sizes have easy-to-read graduations
  • Autoclavable/Graduated
Includes:Polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Oversigt Flask Erlenmeyer Screw Closure PMP 250mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Almindelig
Lukketype Skrue
Lukkestørrelse 38 mm