Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Økonomisk graduerede plastcylindre
Beskrivelse
Dispenser nemt væsker med de generøse hældetude på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Økonomi graduerede cylindre. Disse klare polymethylpentencylindre udviser god kemisk modstandsdygtighed og slagfasthed og inkluderer letlæselige indstøbte graderinger, der ikke smitter af.
Funktioner:
- Gennemsigtig, brudbestandig og ikke-fugtende
- Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
- Ingen menisk til at forvirre målingerne, der tillader nøjagtige målinger
- God temperaturbestandighed op til 135 °C (275 °F)
- Stor, ribbet, afrundet bund giver forstærkning og stabilitet for at undgå at rulle eller vælte
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Kalibrering | At indeholde |
| Diameter (engelsk) | 0,91 tommer |
| Diameter (metrisk) | 23.1 mm |
| Mængde | 1/Pk., 18/Cs. |
| Gradueringer | 1 mL |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Base Type | Rund |
| Vis mere |