Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Økonomisk graduerede plastcylindre
Artikelnummer. 10413901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Packungsgröße
10413901 500 mL 5 mL -
10323341 10 mL 0.2 mL Hver
10281591 25 mL 0.5 mL Hver
10706831 50 mL 1 mL Hver
10241691 100 mL 1 mL -
10008610 250 mL 2 mL Hver
10747211 1000 mL 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10413901 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 36650500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 DKK
    122.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.83 DKK
    3% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispenser let væske med de generøse hældetude på disse PMP økonomi graduerede cylindre. Disse klare cylindre udviser god kemikalie- og slagfasthed.
Dispenser nemt væsker med de generøse hældetude på Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Økonomi graduerede cylindre. Disse klare polymethylpentencylindre udviser god kemisk modstandsdygtighed og slagfasthed og inkluderer letlæselige indstøbte graderinger, der ikke smitter af.
Features:
  • Transparent, break-resistant and non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • No meniscus to confuse readings allow for accurate measurements
  • Good temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base provides reinforcement and stability to keep from rolling or tipping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PMP
Kalibrering At indeholde
Diameter (engelsk) 1.93 in.
Diameter (metrisk) 49 mm
Mængde 1/Pk., 8/Cs.
Gradueringer 5 mL
Form Rund
Til brug med (applikation) Laboratorier
Base Type Rund
Højde (engelsk) 14,3 tommer
Højde (metrisk) 363.2 mm
Produkttype Gradueret cylinder
Diameter (engelsk) Indre 2,51 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 63.8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.