Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520796
Højde (metrisk):
51.4 cm
68.6 cm
91.4 cm
Størrelse:
B
C
EN
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pipet, 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
  • Ikke til brug med koncentreret svovlsyre
  • Bland ikke denne opløsning i en krukke; se etiketten på krukken for anbefalet opløsningsformel
Artikelnummer. 10420431
Brand: Thermo Scientific™ 52420040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Ikke til brug med koncentreret svovlsyre
  • Bland ikke denne opløsning i en krukke; se etiketten på krukken for anbefalet opløsningsformel
Udblød eller steriliser glaspipetter med disse krukker. Låget bremser rengøringsopløsningens fordampning og holder indholdet fri for snavs, mens den flangede base øger sikkerheden.
Udblød eller steriliser glaspipetter vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker. Fyld glassene med den foretrukne rengøringsopløsning, og anbring derefter pipetter i de tilsvarende Nalgene pipettekurv (del nr. DS5241) for nem nedsænkning i og udtagning fra glasset. Låget forsinker rengøringsopløsningens fordampning og holder indholdet fri for snavs. Krukkerne har en flangebund for ekstra sikkerhed.
  • Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
  • Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
  • Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
  • Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 8 tommer.
Højde (engelsk) 20.25 tommer.
Højde (metrisk) 51.4 cm
Størrelse EN
Oversigt Pipet Jar XLPE A
Diameter (engelsk) 6,5 tommer.
Diameter (metrisk) 16.5cm
Opbevaringskrav Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6