Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker
Descrizione
Udblød eller steriliser glaspipetter vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker. Fyld glassene med den foretrukne rengøringsopløsning, og anbring derefter pipetter i de tilsvarende Nalgene pipettekurv (del nr. DS5241) for nem nedsænkning i og udtagning fra glasset. Låget forsinker rengøringsopløsningens fordampning og holder indholdet fri for snavs. Krukkerne har en flangebund for ekstra sikkerhed.
- Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
- Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
- Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
- Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med | Pipet, 24 tommer. |
| Højde (engelsk) | 36 tommer. |
| Højde (metrisk) | 91.4 cm |
| Størrelse | C |
| Oversigt | Pipet Jar XLPE C |
| Diameter (engelsk) | 6.875 in. |
| Diameter (metrisk) | 17.5cm |
| Opbevaringskrav | Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 2 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.