Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker
Beskrivelse
Udblød eller steriliser glaspipetter vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker. Fyld glassene med den foretrukne rengøringsopløsning, og anbring derefter pipetter i de tilsvarende Nalgene pipettekurv (del nr. DS5241) for nem nedsænkning i og udtagning fra glasset. Låget forsinker rengøringsopløsningens fordampning og holder indholdet fri for snavs. Krukkerne har en flangebund for ekstra sikkerhed.
- Tværbundet højdensitetspolyethylen er kemisk kompatibel til langvarig eksponering for de fleste syrer, baser, alkoholer og detergenter.
- Krukker kan bruges med svovlsyre/dichromatopløsning, hvis syrekoncentrationen er 60% eller mindre.
- Den anbefalede rengøringsopløsningsformel, der vises på glassets etikett, er effektiv og holder længere end standardopløsninger — . Bland ikke denne opløsning i glasset.
- Match bogstavstørrelse med kurvstørrelse for optimal pasform.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipet, 8 tommer. |
| Højde (engelsk) | 20.25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 51.4 cm |
| Størrelse | EN |
| Oversigt | Pipetglas XLPE A |
| Diameter (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 16.5cm |
| Opbevaringskrav | Opbevar glasset i beholder, vask eller afløbsbræt, der er stort nok til at bevare indholdet, hvis der skulle opstå lækage |