Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker
Beskrivelse
Udblød eller steriliser glaspipetter vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettekrukker. Fyld glassene med den foretrukne rengøringsopløsning, og anbring derefter pipetter i de tilsvarende Nalgene pipettekurv (del nr. DS5241) for nem nedsænkning i og udtagning fra glasset. Låget forsinker rengøringsopløsningens fordampning og holder indholdet fri for snavs. Krukkerne har en flangebund for ekstra sikkerhed.
- Cross-linked high-density polyethylene is chemically compatible for long term exposure to most acids, bases, alcohols and detergents.
- Jars can be used with sulfuric acid/dichromate solution if acid concentration is 60% or less.
- Recommended cleaning solution formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions — do not mix this solution in the jar.
- Match size letter code with basket size letter code for optimum fit.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipet, 16 tommer. |
| Højde (engelsk) | 27 tommer. |
| Højde (metrisk) | 68.6 cm |
| Størrelse | B |
| Oversigt | Pipet Jar XLPE B |
| Diameter (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 16.5cm |
| Opbevaringskrav | Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 6 |