Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520797
Størrelse:
B
C
F
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pipet, 32 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10380621
Brand: Thermo Scientific™ 52500040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Find alt, hvad du har brug for til at rense pipetter, i disse pipetterensningsudstyrssæt, hver enkelt pakket med kurv, krukke og vaskemaskine.
Anskaf alt hvad du behøver for at rense pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning. Hvert af disse bekvemt emballerede sæt har en kurv, krukke og vaskemaskine. En større størrelse er tilgængelig for at rumme op til 32 tommer. (81 cm) lange pipetter.
Funktioner:
  • Alle er lavet af robust polyethylen med høj densitet
  • Komponenter er også tilgængelige separat undtagen størrelse F (sælges kun som et sæt)
Inkluderer:
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine af størrelse angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 16 tommer.
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 41 cm
Størrelse B
Oversigt Pipetrensesæt B
Materiale HDPE
Inkluderer
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine i størrelse B