Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning
Artikelnummer. 15192283
Skift visning
Størrelse:
B
C
F
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pipet, 32 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Til brug med Pakningsstørrelse
15192283 F Pipet, 32 tommer. Hver
10380621 B Pipet, 16 tommer. Hver
10731421 C Pipet, 24 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15192283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS52500060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14650.00 DKK
    13243.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 1406.75 DKK
    9% Slukket
På lager
Find alt, hvad du har brug for til at rense pipetter, i disse pipetterensningsudstyrssæt, hver enkelt pakket med kurv, krukke og vaskemaskine.
Anskaf alt hvad du behøver for at rense pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning. Hvert af disse bekvemt emballerede sæt har en kurv, krukke og vaskemaskine. En større størrelse er tilgængelig for at rumme op til 32 tommer. (81 cm) lange pipetter.
Funktioner:
  • Alle er lavet af robust polyethylen med høj densitet
  • Komponenter er også tilgængelige separat undtagen størrelse F (sælges kun som et sæt)
Inkluderer:
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine af størrelse angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 32 tommer.
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 81 cm
Størrelse F
Oversigt Pipetrensesæt F
Materiale HDPE
Inkluderer
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine i størrelse F