Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10380621
Skift visning
Størrelse:
B
C
F
Til brug med:
Pipet, 16 tommer.
Pipet, 24 tommer.
Pipet, 32 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Til brug med Pakningsstørrelse
10380621 B Pipet, 16 tommer. Hver
10731421 C Pipet, 24 tommer. Hver
15192283 F Pipet, 32 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10380621 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 52500040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 DKK
    5581.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.00 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Find alt, hvad du har brug for til at rense pipetter, i disse pipetterensningsudstyrssæt, hver enkelt pakket med kurv, krukke og vaskemaskine.
Anskaf alt hvad du behøver for at rense pipetter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Udstyrssæt til pipetrensning. Hvert af disse bekvemt emballerede sæt har en kurv, krukke og vaskemaskine. En større størrelse er tilgængelig for at rumme op til 32 tommer. (81 cm) lange pipetter.
Funktioner:
  • Alle er lavet af robust polyethylen med høj densitet
  • Komponenter er også tilgængelige separat undtagen størrelse F (sælges kun som et sæt)
Inkluderer:
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine af størrelse angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipet, 16 tommer.
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 41 cm
Størrelse B
Oversigt Pipetrensesæt B
Materiale HDPE
Inkluderer
  • En pipettekrukke
  • Én kurv
  • En vaskemaskine/skyllemaskine i størrelse B