Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. p-6020014
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
1/8 tommer
3/32 tommer.
Artikelnummer. 15328351
Brand: Thermo Scientific™ 86000020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler. Denne holdbare slange med høj renhed er ideel til farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper.Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsflade for at minimere absorption af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsinformation
Dobbeltpose i tilfælde af 50 fod. (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder  87 Cytotoksicitet (Agar Diffusion og MEM Elueringsmetoder); USP <88 > Klasse VI; USP <661 >Fysisk-kemiske tests; ISO10993-3 bakteriel mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hæmolyse direkte kontakt, EP 3.1.9 Silikone
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 15 psig ved 73 °F (23 °C)
Produkttype Fleksibel slange
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.