Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 16273582
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
1/8 tommer
3/32 tommer.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Tykkelse (engelsk)
16273582 1/4 tommer 1/16 tommer.
15328351 1/16 tommer. 1/32 tommer.
15662639 1/8 tommer 1/16 tommer.
16585910 3/16 tommer 3/32 tommer.
16565830 3/8 tommer 3/32 tommer.
16368666 3/8 tommer 1/8 tommer
17774904 1/2 tomme. 1/8 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16273582 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 86000060
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler. Denne holdbare slange med høj renhed er ideel til farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper.Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsflade for at minimere absorption af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsinformation
Dobbeltpose i tilfælde af 50 fod (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance Opfylder 87 Cytotoksicitet (Agar Diffusion og MEM Elueringsmetoder); USP <88> Klasse VI; USP <661 >Fysisk-kemiske tests; ISO10993-3 bakteriel mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hæmolyse direkte kontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 9.5 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 12 psig ved 73 °F (23 °C)
Produkttype Fleksibel slange
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.