Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 15662639
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
Tykkelse (engelsk):
1/16 tommer.
1/32 tommer.
1/8 tommer
3/32 tommer
3/32 tommer.
Pakningsstørrelse:
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Tykkelse (engelsk) Pakningsstørrelse
15662639 1/8 tommer 1/16 tommer. -
15328351 1/16 tommer. 1/32 tommer. -
16585910 3/16 tommer 3/32 tommer. -
16273582 1/4 tommer 1/16 tommer. -
15356391 1/4 tommer 3/32 tommer 15m
15564776 5/16 tommer 3/32 tommer -
16565830 3/8 tommer 3/32 tommer. -
16368666 3/8 tommer 1/8 tommer -
17774904 1/2 tomme. 1/8 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15662639 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 86000030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    805.98 DKK / 15m
    Spare 29.02 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler. Denne holdbare slange med høj renhed er ideel til farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper.Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsflade for at minimere absorption af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsinformation
Dobbeltpose i tilfælde af 50 fod (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder 87 Cytotoksicitet (Agar Diffusion og MEM Elueringsmetoder); USP <88> Klasse VI; USP <661 >Fysisk-kemiske tests; ISO10993-3 bakteriel mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hæmolyse direkte kontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 21 psig ved 73 °F (23 °C)
Produkttype Fleksibel slange
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.