Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange
Beskrivelse
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper.Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
- Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk og ikke-hæmolytisk
- Indeholder ingen ftalat-blødgørere eller peroxider, der kan udskilles i transporteret væske
- Lavbindingsfremkald for at minimere optagelsen af proteiner og fødevarer
- Autoklaverbar; kan også steriliseres med gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometerhårdhed: Shore A, 50
Bestillingsinformation
Dobbelt poset i tilfælde af 50 fod (15,2 m)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder USP <87 > Cytotoksicitet (Agar-diffusion og MEM-elutionsmetoder); USP <88 > Klasse VI; USP <661 >Fysikokemiske tests; ISO10993-3 bakteriel mutascenitet – AmesAssay; ISO10993-4 Hæmolyse Direkte Kontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 5/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Tykkelse (engelsk) | 3/32 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 2.4 mm |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.