Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. p-6020015
Slangestørrelse:
Nr. 25
nr. 15
nr. 16
nr. 17
nr. 73
Pakningsstørrelse:
7.6m
Pakke med 25
Artikelnummer. 17425962
Brand: Thermo Scientific™ 86003015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler. Denne holdbare slange med høj renhed er ideel til farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
Sørg for pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler hver gang med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange. Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsoverflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
  • Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder
Bestillingsinformation
Dobbeltpose i tilfælde af 25″ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder 87 Cytotoksicitet (Agar Diffusion og MEM Elueringsmetoder); USP <88> Klasse VI; USP <661 >Fysisk-kemiske tests; ISO10993-3 bakteriel mutagenicitet– AmesAssay; ISO10993-4 Hæmolyse direkte kontakt, EP 3.1.9 Silikonelastomer f
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Slangestørrelse nr. 15
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Produkttype Fleksibel slange
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.