Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. 31337385
Skift visning
Slangestørrelse:
Nr. 25
nr. 15
nr. 16
nr. 17
nr. 73
Pakningsstørrelse:
7.6m
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
31337385 Nr. 25 -
17425962 nr. 15 -
15102408 nr. 16 7.6m
15646398 nr. 17 Pakke med 25
15656398 nr. 73 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31337385 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 86003025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    992.73 DKK / 7.62m
    Spare 32.27 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Sikre konsekvent pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler. Denne holdbare slange med høj renhed er ideel til farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
Sørg for pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler hver gang med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange. Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
  • Smagsfri, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen ftalat-blødgørere eller peroxider, der kan udskilles i transporteret væske
  • Lav bindingsflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres med gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometerhårdhed: Shore A, 50
  • Møder FDA, USDA, U.S. Farmakopéi Klasse VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder
Bestillingsinformation
Dobbelt poset i tilfælde af 25″ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder USP <87 > Cytotoksicitet (Agar-diffusion og MEM-elutionsmetoder); USP <88 > Klasse VI; USP <661 >Fysikokemiske tests; ISO10993-3 Bakteriel – AmesAssay; ISO10993-4 hæmolyse direkte kontakt, EP 3.1.9 silikonelastomer til lukninger a
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Slangestørrelse Nr. 25
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Produkttype Fleksibel slange
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.