Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Beskrivelse
Sørg for pålidelige og nøjagtige væskeoverførsler hver gang med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade platinhærdet silikoneslange. Denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed er designet til en række forskellige overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie- og bioprocesfremstilling.
- Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
- Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
- Lav bindingsoverflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
- Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometer hårdhed: Shore A, 50
- Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder
Bestillingsinformation
Dobbeltpose i tilfælde af 25″ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Opfylder |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Slangestørrelse | nr. 16 |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Hårdhed | 50 (Shore A) |
| Fleksibilitet | 4 x OD bøjningsradius |
| Produkttype | Fleksibel slange |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.