Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede plastbægre med håndtag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521495
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Ikke til brug på kogeplader.
Artikelnummer. 10480333
Brand: Thermo Scientific™ DS15111000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke til brug på kogeplader.
Udfør applikationer med høj renhed, der bruger stærke oxidationsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner med disse PFA-graduerede bægerglas med håndtag.
Udfør applikationer med høj renhed, der bruger stærke oxidationsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner med Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede bægerglas med håndtag. Disse bægerglas har ekstraordinær kemisk resistens. PFA er non-stick , hvilket gør bægeret let at rengøre og modstandsdygtigt over for forurening.
  • Tåler udsættelse for ekstreme temperaturer fra -270° til +250 °C
  • Stiv og gennemskinnelig, hvilket muliggør nem og ensartet visning af væskeniveauer
  • Indstøbt graduering i både oz. og ml vil ikke slides af ved kontinuerlig brug eller vask
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for stærke ozidiseringsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner gør disse bægerglas nyttige til en bred vifte af applikationer med høj renhed
  • Indstøbt rektangulært håndtag for nem, sikker håndtering og hældning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Bægerglas med håndtag PFA 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PFA
Mængde 1/Pk.; 1/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbt dobbelt skala
Stil Håndteres