Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede plastbægre med håndtag
Beskrivelse
Udfør applikationer med høj renhed, der bruger stærke oxidationsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner med Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede bægerglas med håndtag. Disse bægerglas har ekstraordinær kemisk resistens. PFA er non-stick , hvilket gør bægeret let at rengøre og modstandsdygtigt over for forurening.
- Tåler udsættelse for ekstreme temperaturer fra -270° til +250 °C
- Stiv og gennemskinnelig, hvilket muliggør nem og ensartet visning af væskeniveauer
- Indstøbt graduering i både oz. og ml vil ikke slides af ved kontinuerlig brug eller vask
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for stærke ozidiseringsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner gør disse bægerglas nyttige til en bred vifte af applikationer med høj renhed
- Indstøbt rektangulært håndtag for nem, sikker håndtering og hældning
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Naturlig gennemskinnelig |
| Oversigt | Bægerglas med håndtag PFA 3000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | PFA |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Støbt dobbelt skala |
| Stil | Håndteres |