Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede plastbægre med håndtag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10480333
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10480333 1000 mL Hver
10565781 3000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ikke til brug på kogeplader.
Artikelnummer. 10480333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS15111000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke til brug på kogeplader.
Udfør applikationer med høj renhed, der bruger stærke oxidationsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner med disse PFA-graduerede bægerglas med håndtag.
Udfør applikationer med høj renhed, der bruger stærke oxidationsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner med Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA graduerede bægerglas med håndtag. Disse bægerglas har ekstraordinær kemisk resistens. PFA er non-stick , hvilket gør bægeret let at rengøre og modstandsdygtigt over for forurening.
  • Tåler udsættelse for ekstreme temperaturer fra -270° til +250 °C
  • Stiv og gennemskinnelig, hvilket muliggør nem og ensartet visning af væskeniveauer
  • Indstøbt graduering i både oz. og ml vil ikke slides af ved kontinuerlig brug eller vask
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for stærke ozidiseringsmidler, syrer, kulbrinter og ketoner gør disse bægerglas nyttige til en bred vifte af applikationer med høj renhed
  • Indstøbt rektangulært håndtag for nem, sikker håndtering og hældning
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Bægerglas med håndtag PFA 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PFA
Mængde 1/Pk.; 1/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Støbt dobbelt skala
Stil Håndteres