Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer
Beskrivelse
Sikre glas- og plastfade til sikker transport med Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer. Disse klare stativer kræver kun enkel montering og tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation.
- Klare stativer tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation
- Enkel montering påkrævet
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Holder | Petriskåle |
| Materiale | Akryl |
| Til brug med (udstyr) | 3,93 tommer (100 mm) skål |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Stativ til petriskål |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 100 mm |