Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer
Holder:
Petriskåle
Til brug med (udstyr):
2,36 tommer (60 mm) skål
3,93 tommer (100 mm) skål
Autoklaverbar:
Unit Size:
Pakke med 2
Pakke med 4
Description
Sikre glas- og plastfade til sikker transport med Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer. Disse klare stativer kræver kun enkel montering og tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation.
- Klare stativer tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation
- Enkel montering påkrævet
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Stativ til petriskål |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Holder | Petriskåle |
| Materiale | Akryl |
| Til brug med (udstyr) | 2,36 tommer (60 mm) skål |
| nr. pr. sag | 2 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 60 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido