Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer
Artikelnummer. 11349634
Skift visning
Holder:
Petriskåle
Til brug med (udstyr):
2,36 tommer (60 mm) skål
3,93 tommer (100 mm) skål
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Til brug med (udstyr) Autoklaverbar Pakningsstørrelse
11349634 Petriskåle 3,93 tommer (100 mm) skål Autoklaverbar Pakke med 2
12704378 Petriskåle 2,36 tommer (60 mm) skål Må ikke autoklaveres Pakke med 2
15292529 Petriskåle 3,93 tommer (100 mm) skål Må ikke autoklaveres Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349634 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 59200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 DKK
    2693.41 DKK / Pakke med 2
    Spare 51.59 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fastgør glas- og plastikskåle til sikker transport med disse petri- og bioassay-opvaskestativer.
Sikre glas- og plastfade til sikker transport med Nalgene™ Petri- og bioassay-opvaskestativer. Disse klare stativer kræver kun enkel montering og tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation.
  • Klare stativer tillader synlighed fra siden til kulturtjek under inkubation
  • Enkel montering påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder Petriskåle
Materiale Polycarbonat
Til brug med (udstyr) 3,93 tommer (100 mm) skål
nr. pr. sag 2
nr. pr. pakke 1
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm