Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG firkantede medieflasker uden lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521798
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
Artikelnummer. 10212673
Brand: Thermo Scientific™ 3420240030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pak og send flydende medier, buffere og sera ved hjælp af disse tungvæggede, holdbare PETG firkantede medieflasker, designet til brug i påfyldningslinjer.
Pak og send flydende medier, buffere og sera vha Thermo Scientific™ Nalgene PETG firkantede medieflasker. Tungvæggede, holdbare flasker er designet til brug i påfyldningslinjer; lukninger sælges separat.
Funktioner:
  • Tungvæggede og holdbare
  • Splintfri
  • Fremragende gasbarriereegenskaber
  • Steril
    10-6
    SAL
  • Støbt i gradueringer
  • Lukning leveres separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Oversigt Medieflasker uden lukning
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Til brug med (applikation) Fyldningslinjer
Materiale PETG
nr. pr. sag 280
nr. pr. pakke 40
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 38 mm