Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG firkantede medieflasker uden lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10707273
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
Artikelnummer. 10707273
Brand: Thermo Scientific™ 3420241000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pak og send flydende medier, buffere og sera ved hjælp af disse tungvæggede, holdbare PETG firkantede medieflasker, designet til brug i påfyldningslinjer.
Pak og send flydende medier, buffere og sera vha Thermo Scientific™ Nalgene PETG firkantede medieflasker. Tungvæggede, holdbare flasker er designet til brug i påfyldningslinjer; lukninger sælges separat.
Funktioner:
  • Tungvæggede og holdbare
  • Splintfri
  • Fremragende gasbarriereegenskaber
  • Steril
    10-6
    SAL
  • Støbt i gradueringer
  • Lukning leveres separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Oversigt Medieflasker uden lukning
Diameter (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Fyldningslinjer
Materiale PETG
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Egnet til formålet Steril
Højde (metrisk) 220 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 8,66 tommer.
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato