Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG firkantede medieflasker uden lukning: Sterile, krympeindpakkede bakker
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 24
Pakke med 280
Pakke med 40
Pakke med 60
Pakke med 96
Beskrivelse
Pak og send flydende medier, buffere og sera vha Thermo Scientific™ Nalgene PETG firkantede medieflasker. Tungvæggede, holdbare flasker er designet til brug i påfyldningslinjer; lukninger sælges separat.
Funktioner:
- Tungvæggede og holdbare
- Splintfri
- Fremragende gasbarriereegenskaber
- Steril
10-6
SAL - Støbt i gradueringer
- Lukning leveres separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Medieflasker uden lukning |
| Diameter (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Fyldningslinjer |
| Materiale | PETG |
| Vis mere |