Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumhætteglas; med krympefinish: Sterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10632824
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1932
Pakke med 3451
Pakke med 612
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10632824 20 ml 20 mm Pakke med 612
10282473 3 ml 13 mm Pakke med 3451
10292853 5 ml 20 mm Pakke med 1932
10202863 10 ml 20 mm Pakke med 1260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10632824 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420300020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 DKK
    3155.99 DKK / Pakke med 612
    Spare 194.01 DKK
    5% Slukket
På lager
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering ved at bruge PETG-serumhætteglas med krympefinish. Disse hætteglas er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
Beskyt mod lækage, brud og forurening. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril til 10 -6 SAL
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Propper og hætter medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 20 ml
nr. pr. sag 612
nr. pr. pakke 153
Volumen (engelsk) 2/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Propper og hætter (ikke inkluderet)
Mængde 612 Sager, 153 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) Stop, Cap
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Serumflaske