Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: Sterile, krympeindpakkede moduler
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene PETG serumhætteglas. Disse serumhætteglas er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med forede lukninger med kontinuerlige gevind (tilgængelig separat).
Funktioner:
- PETG
- Ikke-cytotoksisk
- Ikke-pyrogen
- Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
- USP VI-kompatibel
- Steril til 10 -6 SAL
- Lækagesikker† med Nalgene forede gennemgående gevindlukninger (kat. nr. 342158)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 342158).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Serum hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| nr. pr. sag | 1260 |
| nr. pr. pakke | 252 |
| Volumen (engelsk) | 1/3 oz. |
| Vis mere |