Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: Sterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10600334
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1656
Pakke med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10600334 20 ml Pakke med 612
10455123 5 ml Pakke med 1656
10740005 10 ml Pakke med 1260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10600334 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420320020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3575.00 DKK
    3252.98 DKK / Pakke med 612
    Spare 322.02 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering med disse PETG-serumhætteglas. De er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med forede lukninger med gennemgående gevind (fås separat).
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene PETG serumhætteglas. Disse serumhætteglas er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med forede lukninger med kontinuerlige gevind (tilgængelig separat).
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Lækagesikker† med Nalgene forede gennemgående gevindlukninger (kat. nr. 342158)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 20 ml
nr. pr. sag 612
nr. pr. pakke 153
Volumen (engelsk) 2/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Foret kontinuerligt gevind lukning (sælges separat)
Mængde 612 Sager, 153 Pk.
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Foret kontinuerlig tråd lukning
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Serumflaske