Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: Sterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10455123
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1656
Pakke med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10455123 5 ml Pakke med 1656
10740005 10 ml Pakke med 1260
10600334 20 ml Pakke med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3420320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6930.00 DKK
    6319.43 DKK / Pakke med 1656
    Spare 610.57 DKK
    8% Slukket
På lager
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering med disse PETG-serumhætteglas. De er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med forede lukninger med gennemgående gevind (fås separat).
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene PETG serumhætteglas. Disse serumhætteglas er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med forede lukninger med kontinuerlige gevind (tilgængelig separat).
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Lækagesikker† med Nalgene forede gennemgående gevindlukninger (kat. nr. 342158)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 ml
nr. pr. sag 1656
nr. pr. pakke 276
Volumen (engelsk) 1/6 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
Lukketype Foret kontinuerligt gevind lukning (sælges separat)
Mængde 1656 Sager, 276 Pk.
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Foret kontinuerlig tråd lukning
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 44 mm
Produkttype Serumflaske