Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: usterile, krympeindpakkede moduler
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1656
Pakke med 612
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening vha Thermo Scientific™ Nalgene Ikke-sterile serumhætteglas. Lettere end glas. Bruges med forede uafbrudte gevindlukninger (fås separat).
Funktioner:
- PETG
- Ikke-cytotoksisk
- Ikke-pyrogen
- Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
- USP VI-kompatibel
- Ikke-steril
- Lækagesikker† med Nalgene forede lukninger med gennemgående gevind (fås separat)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 312158).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Serum hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| nr. pr. sag | 1656 |
| nr. pr. pakke | 276 |
| Volumen (engelsk) | 1/6 oz. |
| Vis mere |