Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: usterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10513765
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1656
Pakke med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10513765 10 ml Pakke med 1260
10282853 5 ml Pakke med 1656
10406663 20 ml Pakke med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513765 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3220320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 DKK
    5043.61 DKK / Pakke med 1260
    Spare 771.39 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2027
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering ved at bruge PETG usterile serumhætteglas med kontinuerlige gevindlukninger.
Beskyt mod lækage, brud og forurening vha Thermo Scientific™ Nalgene Ikke-sterile serumhætteglas. Lettere end glas. Bruges med forede uafbrudte gevindlukninger (fås separat).
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Ikke-steril
  • Lækagesikker† med Nalgene forede lukninger med gennemgående gevind (fås separat)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale PETG
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 10 ml
nr. pr. sag 1260
nr. pr. pakke 252
Volumen (engelsk) 1/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 10 mL
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Mængde 252 Pk., 1260 Sager
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Foret kontinuerlig trådlukning
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Serumflaske