Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med kontinuerligt gevind: usterile, krympeindpakkede moduler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10282853
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1656
Pakke med 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10282853 5 ml Pakke med 1656
10513765 10 ml Pakke med 1260
10406663 20 ml Pakke med 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10282853 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3220320005
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering ved at bruge PETG usterile serumhætteglas med kontinuerlige gevindlukninger.
Beskyt mod lækage, brud og forurening vha Thermo Scientific™ Nalgene Ikke-sterile serumhætteglas. Lettere end glas. Bruges med forede uafbrudte gevindlukninger (fås separat).
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Ikke-steril
  • Lækagesikker† med Nalgene forede lukninger med gennemgående gevind (fås separat)
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Bestil lukninger separat (kat. nr. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PETG
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 5 ml
nr. pr. sag 1656
nr. pr. pakke 276
Volumen (engelsk) 1/6 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Mængde 276 Pk. , 1656 Sager
Lukkestørrelse 20-415
Til brug med (udstyr) Foret kontinuerlig trådlukning
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Højde (metrisk) 44 mm
Produkttype Serum hætteglas