Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG diagnostiske flasker med lukning: Sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521904
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10672083
Brand: Thermo Scientific™ 20350005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør steril prøveudtagning, opbevaring og forsendelse af reagenser med disse klare PETG-flasker, der er tætte, når de bruges med de medfølgende Nalgene forede hvide HDPE lukninger.
Udfør steril prøveudtagning, opbevaring og forsendelse af reagenser og bufferopløsninger ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG diagnostiske flasker med lukning. Disse flasker er konstrueret af ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk polyethylenterephthalat-copolymer med forede hvide HDPE (high-density polyethylen) lukninger.
Funktioner:
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • 20-415 foret hvid højdensitets polyethylen lukning fastgjort til PETG hætteglas
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,16 oz., 5 ml
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 11 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 20
Sterilitet Steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumhætteglas opfylder kravene i 21CFR177.1520 til mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Prøvebeholder
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
Diameter (metrisk) 22 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.