Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG diagnostiske flasker med lukning: Sterile
Beskrivelse
Udfør steril prøveudtagning, opbevaring og forsendelse af reagenser og bufferopløsninger ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG diagnostiske flasker med lukning. Disse flasker er konstrueret af ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk polyethylenterephthalat-copolymer med forede hvide HDPE (high-density polyethylen) lukninger.
- Steril til 10 -6 SAL
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- 20-415 foret hvid højdensitets polyethylen lukning fastgjort til PETG hætteglas
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,16 oz., 5 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 11 mm |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Sterilitet | Steril |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.