Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Artikelnummer. p-7179967
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 416
Artikelnummer. 16450611
Brand: Thermo Scientific™ CEN20350005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottles er certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht. USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening.
Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere disse meget lavt partikelholdige produkter. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Lækagesikre højdensitets polyethylen (HDPE) lukninger
  • Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat
  • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
nr. pr. sag 416/Cs.
nr. pr. pakke 52/Pk.
Mængde 5 mL
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Lavt partikelindhold <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform)
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003, 21 CFR 177.1520, USP Klasse VI
Produkttype Medieflaske
Workflow-trin Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation