Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Beskrivelse
Produkterne vaskes med USP Vand til injektion og håndteret eftervask i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere disse meget lavt partikelholdige produkter. Certificeret og parti-til-lot testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP < 788> for at begrænse potentiel partikelforurening. Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10 -6 inde i beholderen/lukket, inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug.
- Steril til 10 -6 SAL
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- Lækagesikre højdensitets polyethylen (HDPE) lukninger
- Serumhætteglas er pakket i krympeindpakkede bakker med lukninger påsat
- Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) , Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt |
| nr. pr. sag | 504/Cs. |
| nr. pr. pakke | 84/Pk. |
| Mængde | Sag af 504 |
| Sterilitet | Steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til 70 °C |
| Lavt partikelindhold | <1/3 USP < 788> (Ultralav partikelform) |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003, 21 CFR 177.1520, USP Klasse VI |
| Produkttype | Medieflaske |
| Vis mere |