Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-serumhætteglas med krympefinish: Usterile, krympeindpakkede moduler
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
- PETG
- Ikke-cytotoksisk
- Ikke-pyrogen
- Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
- Ikke-steril
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Propper og hætter medfølger ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Serum hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| nr. pr. sag | 1260 |
| nr. pr. pakke | 252 |
| Volumen (engelsk) | 1/3 oz. |
| Vis mere |