Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG lavpartikelflasker
Artikelnummer. 11319704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11319704 30 mL Pakke med 72
16430581 60 mL Pakke med 72
16440581 125 mL Pakke med 48
10702107 125 mL Pakke med 48
16450581 250 mL -
10126574 250 mL Pakke med 48
16460581 500 mL -
10289804 2 L Pakke med 12
16480581 2 L -
16470581 1 L -
10310155 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11319704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3820190030
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Nalgene PETG lavpartikelflasker er certificeret rene efter USP <788-standarder > , hvilket gør dem til en ideel løsning til biologisk og farmaceutisk produktion.
Beskyt mod lækage, brud og strålingsforurening i renrumsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certificerede rene beholdere. Velegnet til farmaceutiske og bioteknologiske applikationer, der kræver behandling og opbevaring af bulkmellemprodukter og kritiske reagenser såsom vaccine- og proteinterapeutiske præparater. Et sikkert alternativ til dit laboratorium uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.
Lot-certificeret til lavt partikelindhold, disse beholdere har en unik tæthed† design og er egnet til transport.
  • Udviser fremragende gasbarriereegenskaber og sikrer pH-stabilitet for bufferopløsninger.
  • Harpikser er fri for animalske komponenter.
  • Steril, manipulationssikker forsegling sikrer produktets integritet før brug.
Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Materiale PETG
nr. pr. sag 72/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Lavt partikelindhold USP <788> (lavt partikelindhold)
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (engelsk) 2,52 tommer.
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, europæisk farmakopé for unormal toksicitet og USP 661 fysisk-kemiske test kompatible. Fremstillet i en ISO 14644-1 Klasse 7 renrum. Certificeret steril (SAL 10 -6 ), ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk.
Engangs Single-use
Produkttype Rengør beholder
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.