Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certificeret Clean Biotainer Flaske
Artikelnummer. p-9078026
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderer:
Halshåndtag
Sidehåndtag
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Artikelnummer. 16410591
Brand: Thermo Scientific™ 38302542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Klar
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret Clean PETG Biotainer™ Flasker reducerer risikoen for overførselskontamination.
  • Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
  • Certificeret Clean, valideret til USP < 788>
  • <0,5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable, Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4.23 fl. oz., 4,23 fl. oz.
Certificeringer/compliance USP <778>
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner LDPE
Farve Klar
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt, Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Inkluderer Sidehåndtag
Materiale PETG
Diameter (metrisk) Udvendig 52 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 20 x 5 flasker
Højde (metrisk) 105 mm
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Biotainer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Lavt partikelindhold USP <788> (lavt partikelindhold)
Diameter (metrisk) 52 mm
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.