Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG lavpartikelflasker Biotainer
Artikelnummer. 16450591
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderer:
Halshåndtag
Sidehåndtag
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Mængde Pakningsstørrelse
16450591 2 L Sidehåndtag 20 flasker -
16410591 125 mL Sidehåndtag 20 x 5 flasker -
16400591 500 mL Sidehåndtag 14 x 5 flasker -
16430591 1 L Sidehåndtag 7 x 5 flasker Pakke med 35
16460591 2 L Sidehåndtag 4 x 5 flasker -
16420601 5 L Sidehåndtag 6 flasker -
16430601 5 L Halshåndtag 6 flasker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16450591 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 38323020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9730.00 DKK
    8766.63 DKK / Pakke med 20
    Spare 963.37 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Nalgene PETG lavpartikelflasker Biotainer er certificeret rene efter USP <788-standarder > , hvilket gør dem til en fremragende løsning til biologisk og farmaceutisk produktion.
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret Clean PETG Biotainer™ Flasker reducerer risikoen for overførselskontamination.
  • Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
  • Certificeret Clean, valideret til USP < 788>
  • <0,5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 48 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Inkluderer Sidehåndtag
Materiale PET
nr. pr. sag 20/Cs.
Mængde 20 flasker
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Hvid
Lavt partikelindhold USP <788 > (Lav partikelmængde)
Højde (metrisk) 265 mm
Bredde (engelsk) 19,25 tommer
Længde (engelsk) 24 tommer
Lukke liner LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream medie/bufferforberedelse og lagring. Upstream procesløsningslagring. Downstream validering, downstream mellemliggende lagring og transport. Transport af bulk-lægemiddelprodukter/-stoffer.
Kapacitet (engelsk) 67,628 fl. oz.
Certificeringer/compliance USP <778 >
Produkttype Square Bottle